Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD63 Isolation/Detection Reagent (from cell culture media)
Purifique rápida y fácilmente exosomas CD63+ enriquecidos previamente a partir de medios de cultivo celular
Marca: Invitrogen™ 10606D
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El reactivo de aislamiento/detección de exosomas humanos CD63 permite la detección de exosomas (también llamados vesículas extracelulares y cuerpos multivesiculares) mediante técnicas como citometría de flujo, microscopia electrónica o Western blotting. Los exosomas deben enriquecerse antes del aislamiento. Esto se puede hacer mediante ultracentrifugación o mediante el uso del reactivo de aislamiento de exosomas totales (a partir de medios de cultivo celular).
- Obtenga exosomas CD63+ altamente puros
- Vea la muestra durante la manipulación
- Protocolo fácilmente ampliable
- Detecte exosomas a través de citometría de flujo, en menos de 1 hora
- Utilice la tecnología de separación magnética Dynabeads
- Permite una fácil purificación de exosomas CD63+ enriquecidos previamente de medios de cultivo celular y, a continuación, pasar a detectar los exosomas purificados mediante técnicas como citometría de flujo, microscopia electrónica o Western blotting
- Los exosomas unidos a gránulos se pueden visualizar fácilmente mediante citometría de flujo
- Los gránulos Dynabeads monodispersos y relativamente grandes (4,5 μm de diámetro) permiten realizar una detección de la dispersión frontal (FSC) y de la dispersión lateral (SSC) clara y definida normalmente en menos de 1 hora
- La manipulación magnética también permite visualizar la muestra gracias al color marrón claro de los gránulos
- Los imanes permiten una fácil separación y purificación
- El volumen de la muestra y de los gránulos se puede ampliar o reducir fácilmente en función del tamaño de la muestra o de las aplicaciones secuencia abajo
Una buena mezcla es fundamental
- Para un correcto aislamiento de exosomas, es importante usar un mezclador que se incline y gire para asegurar que los gránulos no se depositen en el tubo
- Evite la rotación de extremo a extremo para volúmenes de muestra pequeños (por ejemplo, 100 μl)
- Consulte el manual de usuario a continuación para obtener más instrucciones
Descubrimiento de biomarcadores, investigación del cáncer, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, exosomas, inmunoprecipitación, oncología e investigación de enfermedades genéticas, aislamiento de proteínas de exosomas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Células en cultivo | |
Reactivo de aislamiento/detección CD63 | |
Sobrenadantes de cultivo celular | |
4,5 μm |
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C | |
Dynabeads™ | |
Humano |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.