Learn More
Invitrogen™ Mezcla de dNTP (10 mm cada uno)
La mezcla dNTP de 10 mM Invitrogen es una mezcla de cuatro nucleidos (dATP, dCTP, dGTP y dTTP) en 0,6 mM de Tris-HCl.
123.00€ - 1288.00€
Especificaciones
Formulario | Liquid |
---|---|
Etiqueta o tinte | Sin marcar |
Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Concentración | 40 mM |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16498753
|
Invitrogen™
18427089 |
5 x 1 mL |
1288.00€
paquete de 5 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10748974
|
Invitrogen™
18427088 |
1 ml |
1068.00€
1 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10534823
|
Invitrogen™
18427013 |
100 μl |
123.00€
100 microlitros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cada nucleótido tiene una concentración de 10 mM. La mezcla dNTP de 10 mM es apta para su uso en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación, fill-in, traducción por corte (nick translation), síntesis de ADN complementario (cADN) y en las reacciones de adición de nucleótidos por la desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT).
La fabricación de Invitrogen dNTP cumple los más altos estándares del sector:
• Fabricado conforme a la norma ISO 9001
• Fabricado en salas limpias de clase D
Las características incluyen:
• Sintetizado químicamente
• pH 7,5
• >99 % de pureza confirmada por HPLC
• Estable durante 2 años a –20 °C
• Sin inhibidores de transcripción inversa, PCR, qPCR
• Sin ADNasas ni ARNasas
• Sin ADN humano ni de E. coli
Aplicaciones:
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, síntesis de ADNc
• PCR de alta fidelidad y largo alcance
• Amplificación isotérmica
• Etiquetado de ADN
• Clonación
• Secuenciación Sanger y de última generación (NGS)
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Liquid | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
40 mM |
Sin marcar | |
Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.