Learn More
Invitrogen™ dGTP (10 mM)
Solución lista para su uso
Marca:  Invitrogen™ 18254011
105.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Código de producto. 10769613
  • 158.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Includes: Suministrado a una concentración de 10 mM en Tris-HCl (pH de 7,5). La mezcla de dNTP de 10 mM contiene los cuatro dNTP, cada uno con una concentración final de 10 mM.
Descripción
Descripción
La mezcla de dNTP de 10 mM, dATP, dCTP, dGTP y dTTP (2'-desoxinucleósido 5'-trifosfatos) son adecuados para su uso en PCR, secuenciación, desplazamiento de la mella (nick translation), relleno, síntesis de ADNc, y reacciones secundarias de TdT, así como para la dilución de dNTP marcados radioactivamente.
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
El nucleótido se suministra como una solución práctica y lista para su uso a una concentración de 10 mM en Tris-HCl (pH de 7,5). Almacenar a -20 °C.
Sin marcar
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
10 mM
Liquid
250 μl
Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Isothermal Amplification