Learn More
Invitrogen™ Mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™
Mezcla de enzimas que ofrece una alta eficacia de recombinación
868.00€ - 3480.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Todos los kits de enzimas Gateway™ LR Clonase™ incluyen una solución de proteinasa K (2 µg/µl) y un vector de control positivo. Almacene la enzima LR Clonase™ a - 80 °C y las mezclas de enzimas LR Clonase™ II o II Plus a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
---|---|
Condiciones de envío | Hielo seco |
Enzima | LR Clonase |
Tampón compatible | Tampón de reacción |
Tipo de producto | Mezcla de enzimas LR Clonase |
Includes: Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10694223
|
Invitrogen™
11791019 |
20 reacciones |
868.00€
20 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10484202
|
Invitrogen™
11791043 |
100 reacciones |
3480.00€
100 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La mezcla de enzimas Gateway LR Clonase contiene una mezcla patentada de enzimas Int (integrasa), IHF (factor de integración del huésped) y Xis (excisionasa) que cataliza la recombinación in vitro entre un clon de entrada (que contiene un gen de interés flanqueado por sitios attL) y un vector de destino (que contiene sitios attR) para generar su clon de expresión.
- Optimizado específicamente para la clonación de fragmentos individuales y múltiples
- Se suministra en una sola mezcla optimizada de tampón de reacción y enzima, lo que garantiza la estabilidad de la enzima y la facilidad de uso con pocos pasos de pipeteo para la clonación de fragmentos individuales y múltiples.
Clonación, clonación Gateway, recombinación Gateway
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo seco
Especificaciones
Todos los kits de enzimas Gateway™ LR Clonase™ incluyen una solución de proteinasa K (2 µg/µl) y un vector de control positivo. Almacene la enzima LR Clonase™ a - 80 °C y las mezclas de enzimas LR Clonase™ II o II Plus a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
LR Clonase | |
Mezcla de enzimas LR Clonase |
Hielo seco | |
Tampón de reacción | |
Clonase™, Gateway™ |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.