Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit
Ampliable para uso en robots de manipulación de líquidos
312.00€ - 2270.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch™ se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene el producto a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses cuando se almacenan adecuadamente. Componentes: Partículas magnéticas ChargeSwitch™ (25 mg/ml en 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20) Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N5) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12) Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl pH 8,5) |
---|---|
Formato | Kit |
Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
Línea de productos | ChargeSwitch™ |
Tipo de producto | Kit de limpieza de PCR |
Includes: ChargeSwitch Magnetic Beads (25 mg/mL in 10 mM MES, pH 5.0, 10 mM NaCl, 0.1% Tween 20)
ChargeSwitch Purification Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10685273
|
Invitrogen™
CS12000 |
100 preparaciones |
312.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10221853
|
Invitrogen™
CS1200010 |
960 preparaciones |
2270.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Tamaño de muestras de 25-50 μl
- Alta recuperación de fragmentos de ADN
- Protocolo rápido de tubo único, cinco minutos
- El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch es el método más rápido y eficaz para eliminar primers, dNTP no incorporadas, polimerasas termoestables y sales
- Incluye todos los reactivos necesarios para el número de preparaciones enumeradas
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, limpieza de productos de PCR
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch™ se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene el producto a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses cuando se almacenan adecuadamente. Componentes: Partículas magnéticas ChargeSwitch™ (25 mg/ml en 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20) Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N5) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12) Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl pH 8,5) |
|
Compatible con alto rendimiento | |
Kit de limpieza de PCR | |
Temperatura ambiente | |
Secuenciación de última generación (NGS), Clonación, PCR estándar | |
Productos de PCR |
Kit | |
ChargeSwitch™ | |
5 min | |
ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR) | |
Química ChargeSwitch™ |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.