Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Normalized Buccal Cell Kit
Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
298.00€ - 3240.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Célula bucal |
---|---|
Concentración | De 1 ng/µl a 3 ng/µl |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C). |
Isolation Technology | Química ChargeSwitch™ |
Tipo de muestra | Muestras bucales |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10684113
|
Invitrogen™
CS11020 |
50 preparaciones |
298.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10318922
|
Invitrogen™
CS1102010 |
960 preparaciones |
3240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El kit de ADNg de células bucales normalizadas ChargeSwitch™ utiliza tecnología basada en gránulos magnéticos para permitir el aislamiento rápido y eficaz del ADN genómico de hisopos bucales humanos en menos de 15 minutos después del lisado de preparación
- Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
- Ideal para perfiles STR
- Compatible con protocolos de alto rendimiento
La producción de ADN varía y depende de varios factores, entre ellos la técnica de la persona que toma el hisopo, si el donante produce mucha o poca muestra y el tipo de hisopo utilizado.
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células bucales
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Célula bucal | |
Almacenar en refrigerador (de 2–8 °C). | |
Muestras bucales | |
ChargeSwitch™ | |
ADN genómico |
De 1 ng/µl a 3 ng/µl | |
Química ChargeSwitch™ | |
Compatible con alto rendimiento | |
Temperatura ambiente | |
15 min |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.