Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit
Alta sensibilidad para muestras pobres o degradadas ambientalmente
Marca:  Invitrogen™ CS1120010
3367.75 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.85000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10614123
  • 3545.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de purificación de ADN forense ChargeSwitch™ utiliza tecnología de partículas magnéticas para permitir la purificación rápida y eficiente de ADN genómico de una variedad de muestras forenses, incluidas muestras pobres o degradadas ambientalmente, y está completamente validado para el análisis de repetición única en tándem (STR).
  • Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
  • Validado para perfiles de STR en un juego de varias muestras forenses
  • Compatible con protocolos de alto rendimiento
Clínico, análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, preparación/extracción de muestras para la identificación humana, ADNg de muestras forenses
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Todos los componentes de los kits de purificación de ADN forense ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene la proteinasa K a 4 “C. Almacene todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Componentes:
Tampón de lisis ChargeSwitch™ (L13)
Partículas magnéticas ChargeSwitch™
Proteinasa K (20 mg/ml en 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % de glicerol)
Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N5)
Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12)
Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Química ChargeSwitch™
Forense, medicina legal
960 preparaciones
Kit de purificación de ADN forense
Temperatura ambiente
Kit
Muestra forense
Compatible con alto rendimiento
ChargeSwitch™
960 preparaciones
ADN genómico
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.