Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit
Alta sensibilidad para muestras pobres o degradadas ambientalmente
Marca: Invitrogen™ CS11200
436.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Descripción
El kit de purificación de ADN forense ChargeSwitch™ utiliza tecnología de partículas magnéticas para permitir la purificación rápida y eficiente de ADN genómico de una variedad de muestras forenses, incluidas muestras pobres o degradadas ambientalmente, y está completamente validado para el análisis de repetición única en tándem (STR).
- Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
- Validado para perfiles de STR en un juego de varias muestras forenses
- Compatible con protocolos de alto rendimiento
Clínico, análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, preparación/extracción de muestras para la identificación humana, ADNg de muestras forenses
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Todos los componentes de los kits de purificación de ADN forense ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene la proteinasa K a 4 “C. Almacene todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Componentes: Tampón de lisis ChargeSwitch™ (L13) Partículas magnéticas ChargeSwitch™ Proteinasa K (20 mg/ml en 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM CaCl2, 50 % de glicerol) Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N5) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12) Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
|
Química ChargeSwitch™ | |
Forense, medicina legal | |
100 preparaciones | |
Kit de purificación de ADN forense | |
Temperatura ambiente | |
15 min |
Kit | |
Muestra forense | |
Compatible con alto rendimiento | |
ChargeSwitch™ | |
100 preparaciones | |
ADN genómico |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.