Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Direct gDNA Purification Kit, 96-well
Sistema de purificación de ADN genómico (ADNg) de fase sólida y alto rendimiento
Marca:  Invitrogen™ CS11205
151.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
Código de producto. 10405042
  • 227.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Includes: Tampón de unión y lisis de placas ChargeSwitch, tampones de lavado ChargeSwitch, tampón de elución ChargeSwitch, placas de ADNg ChargeSwitch Direct 96 y sellos de placas.
Descripción
Descripción
  • El kit de ADNg ChargeSwitch Direct 96 está diseñado para un aislamiento rápido y eficaz del ADNg de muestras frescas o congeladas
  • El kit utiliza placas de 96 pocillos recubiertas con la superficie de unión de ácido nucleico ChargeSwitch, cuya carga iónica puede ajustarse cambiando el pH del tampón circundante
  • Con un pH bajo, la carga positiva de la superficie de ChargeSwitch se une a los ácidos nucleicos cargados negativamente
  • Las proteínas y otros contaminantes que no se unen se lavan, dejando el ADN puro listo para aplicaciones posteriores
  • Rendimientos exitosos de volúmenes de muestras muy pequeños hasta 10 μl de sangre o 2 x 104 de células
  • ADN altamente puro aislado usando tampones suaves: sin guanidina ni etanol
  • No hay transferencia de muestras que pueda dar lugar a errores o contaminación: amplificación directa en el mismo, así como unión de ADN sin elución
  • Adaptable a sus necesidades de rendimiento: compatible con la mayoría de plataformas de manipulación de líquidos automatizadas
Purificación automatizada de ADN genómico, purificación automatizada de ácidos nucleicos, análisis y purificación de ADN y AREN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADN genómico de tejidos y células animales, ADN genómico de sangre (escala pequeña, < 100 μl)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente.
Química ChargeSwitch™
PCR, Southern Blotting, secuenciación, Clonación
Compatible con alto rendimiento
< Muestras de sangre de 100 µl (escala pequeña)
Kit de purificación de ADNg directo
Temperatura ambiente
Kit
Sangre, Células
Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso
96 preparaciones
ChargeSwitch™
96 preparaciones
ADN genómico
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación (licencia de etiqueta de uso limitado 5). No apto para uso en procedimientos diagnósticos.