Learn More
Invitrogen™ BenchPro™ 2100 Plasmid Purification Card and Reagent Tray Kit
Se utiliza con la estación de procesamiento plasmídico BenchPro™ 2100 para la purificación a gran escala de ADN plasmídico a partir de células bacterianas
Marca: Invitrogen™ MC2001
Detalles adicionales : Peso : 2.78000kg
Includes: 1 envase de 4 tarjetas de purificación plasmídica BenchPro™2100, 1 envase de 4 revestimientos de células, 1 envase de 4 tapas de revestimientos de células, 1 envase de 4 tubos de elución (2 ml), 4 bandejas de reactivos (precargadas y selladas con papel de aluminio con reactivos)
Descripción
La tarjeta está diseñada para un solo uso, con una serie de membranas de captura y purificación para facilitar la purificación del intercambio aniónico: ADN plasmídico de calidad a partir de un cultivo. La bandeja de reactivos está preempaquetada y sellada con papel de aluminio e incluye todos los tampones necesarios. También se proporcionan tapas y revestimientos celulares desechables para añadir el cultivo bacteriano al instrumento. No se necesitan reactivos ni utensilios plásticos adicionales para la purificación del plásmido.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cultivo bacteriano | |
1 bandeja de preparación/tarjeta/reactivo | |
Sistema de purificación de plásmidos BenchPro™ 2100 | |
BenchPro™ | |
90 min | |
Temperatura ambiente |
Tarjeta exclusiva | |
1 envase de 4 tarjetas de purificación plasmídica BenchPro™2100, 1 envase de 4 revestimientos de células, 1 envase de 4 tapas de revestimientos de células, 1 envase de 4 tubos de elución (2 ml), 4 bandejas de reactivos (precargadas y selladas con papel de aluminio con reactivos) |
|
1 envase de 4 tarjetas de purificación plasmídica BenchPro™2100, 1 envase de 4 revestimientos de células, 1 envase de 4 tapas de revestimientos de células, 1 envase de 4 tubos de elución (2 ml), 4 bandejas de reactivos (precargadas y selladas con papel de aluminio con reactivos) | |
4 juegos⁄caja | |
Cultivo bacteriano de 100 a 125 ml |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.