Learn More
Invitrogen™ LR Clonase II for BaculoDirect™ Kits
Sistema eucariótico para la expresión de proteínas de alto nivel en células de insectos
Marca: Invitrogen™ 11791023
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- La combinación de la tecnología Gateway con la expresión de baculovirus hace que el sistema BaculoDirect sea un método más rápido y sencillo para la producción de baculovirus recombinante
Clonación, clonación Gateway, recombinación Gateway
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Almacenar la mezcla de LR Clonase™ a - 80 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. | |
LR Clonase | |
BaculoDirect™, Clonase™, Gateway™ |
Hielo seco | |
LR Clonase II |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.