Learn More
Invitrogen™ Bio-11-UTP (75 mM)
Ideal para su uso como sustrato como parte de las reacciones de transcripción in vitro
Marca: Invitrogen™ AM8451
1548.00 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00300kg
Descripción
Los nucleótidos modificados pueden ser utilizados por una variedad de ARN polimerasas, incluyendo las ARN polimerasas T7, T3 y SP6, así como otras enzimas modificadoras de ARN. Se suministra en un tubo de 25 μl (250 nmol). El ARN biotinilado se puede utilizar en lugar del ARN etiquetado radioactivamente en muchas aplicaciones, incluyendo la amplificación del ARNc y el etiquetado para la preparación de objetivos de micromatrices. La detección se lleva a cabo a través de una variedad de métodos basados en la estreptavidina. Se confirma que este Bio-UTP está libre de actividad endonucleasa no específica, actividad exonucleasa y actividad de ARNasa y se prueba funcionalmente con el kit de amplificación de ARNa MessageAmp™ II (Fabr. AM1751).
Análisis y purificación de ARN y ADN, etiquetado de matriz de expresión, genotipado y análisis de expresión génica, análisis de micromatrices, etiquetado de ácido nucleico y oligosíntesis, etiquetado de ARN
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Nucleótidos | |
Hielo seco | |
Biotina | |
Ambion™ | |
Liquid |
Almacenar por debajo de –70°C. | |
75 mM | |
30 µl | |
Etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.