Learn More
Invitrogen™ Estándar de ADN 1 Kb Plus
Potente herramienta para calcular el peso molecular de fragmentos de ADN lineal bicatenario
248.00€ - 898.00€
Especificaciones
Concentración | 0,5 μg/μL |
---|---|
Tipo de gel | Agarosa |
Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
Listo para cargar | No |
Volumen de carga de muestras | 1 ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11578636
|
Invitrogen™
10787018 |
1 μL Escalera de ADN (500 ng), 1 μl tampón de carga de muestras, 500 aplicaciones |
248.00€
250 microgramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11573127
|
Invitrogen™
10787026 |
4 500 μEscalera de ADN X L, 4 1 tampón de carga de muestras de x ml, 2000 aplicaciones |
898.00€
1000 microgramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La escalera de ADN de 1 kb Plus se compone de 20 bandas de ADN bicatenario altamente purificadas con un tamaño de 100 bp a 12.000 bp. Esta escalera tiene 12 bandas espaciadas de manera uniforme de 1 kb a 12 kb, una banda de orientación rápida a 1650 bp que forma un doblete distintivo con la banda de 2 kb y siete bandas de tamaños redondeados por debajo de 1 kb. La escalera de ADN de 1 kb Plus es compatible con geles de agarosa fundidos en el laboratorio, así como con geles de agarosa prefundidos E-Gel™. La escalera de ADN de 1 kb Plus es la escalera de ADN más popular. Se utiliza para calcular la masa molecular de bandas de ADN bicatenario a partir de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), las digestiones de restricción y otros protocolos de biología molecular. A diferencia de otras escaleras de ADN, la escalera de ADN de 1 kb Plus se ha diseñado especialmente con bandas de tamaños redondeados y fáciles de recordar. El diseño lógico de la banda y el doblete de identificación rápida permiten calcular el tamaño de la banda con un solo vistazo.
- Tamaños de banda redondeados y fáciles de recordar
- Amplio intervalo de tamaños (100 bp–12 kb)
- Compatible con todos los geles de agarosa
- Embalaje sostenible, menos residuos
- Escalera popular y más fácil de usar
- Una sola escalera para la mayoría de sus necesidades
- Formato simplificado para usar con todos los geles de agarosa de ADN
- Compatible con marcado radioactivo y tinción de ADN
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
0,5 μg/μL | |
Marcador de peso molecular | |
1 ml | |
500 µl | |
Embalaje sostenible | |
Fragmentos de ADN purificados por cromatografía individual |
Agarosa | |
No | |
De 100 bp a 15.000 bp | |
Gel de agarosa | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.