Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ Microscope Specimen Holders
Designed for a variety of applications
404.39€ - 945.12€
Especificaciones
Tipo | Bastidor de montaje M |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Microscopio Invertoskop |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10494232
|
Zeiss™
471718-0000-000 |
Microscopio Invertoskop | Bastidor de montaje M |
945.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10544843
|
Zeiss™
471746-0000-000 |
Microscopio Invertoskop | Bastidor de montaje M, escala adhesiva |
404.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mounting frame M471746
- For microtiter plates
- 96 positions
- With adhesive scales
471718
- Petri dishes dia. 24 to 68mm
- Slides (max. length 120 mm)
Especificaciones
Bastidor de montaje M | |
Microscopio Invertoskop |