Learn More
Solución estándar A de comprobación de interferencias (ICS-A), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035256.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Interference Check Standard A(ICS-A) Solution | |
500 mL | |
UN1789 | |
Líquida |
Matrix: 20% HCl | |
MFCD00147271 | |
Specpure™ |
RUO - Para uso exclusivo en investigación