Learn More
Integra™ Miltex™ Standard Biopsy Punches
Stainless-steel razor sharp cutting edge
en la oferta
Especificaciones
Material de la hoja | Stainless Steel |
---|---|
Tipo de producto | Biopsy Punch |
Para utilizar con (aplicación) | Offer the Convenience of Single-use Disposability without Sacrificing quality, Feel or Performance |
Tipo de mango | Ribbed |
Descripción | Seamless |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13490487
|
Integra™
12-460-400 |
0.05 in. | 0.15 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Stainless-steel razor sharp cutting edge
- Sealed in a sterile, peel-apart, see-through package
- Sterilized by ethylene oxide
- Single use
Información de órdenes
Each box contains 50 sterile color-coded blister packs
Especificaciones
Stainless Steel | |
Offer the Convenience of Single-use Disposability without Sacrificing quality, Feel or Performance | |
Seamless | |
Sterile |
Biopsy Punch | |
Ribbed | |
Yes | |
50/Pk. |