Learn More
Hanna Instruments™ Botas de caucho azul a prueba de impactos
Las botas de caucho azul a prueba de impactos diseñadas para evitar daños debidos a un impacto accidental soportan condiciones ambientales adversas y garantizan a los usuarios el agarre seguro de su instrumento cuando lo utilicen sobre el terreno, en la fábrica o en el suelo de la sala de producción.
Marca:  Hanna Instruments™ HI710007
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 10024210
  • 69.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Botas de caucho azul a prueba de golpes diseñadas para proteger su instrumento Hanna y facilitar su manipulación.
  • Las botas especiales ayudan a evitar daños debidos a un impacto accidental.
  • Su cubierta de caucho duradera proporciona a los usuarios un agarre seguro de su instrumento cuando lo utilicen sobre el terreno, en la fábrica o en el suelo de la sala de producción.
  • Soportan altas temperaturas de hasta 200 °C (392 °F) así como el ozono y otros fenómenos ambientales.
  • Diseñadas para medidores de pH, multiparamétricos y de temperatura seleccionados.
Especificaciones
Especificaciones
Recubrimiento de caucho, a prueba de golpes, azul, caja de estilo ergonómico, diseñada para proteger su instrumento y evitar daños debido a un impacto accidental, ozono y fenómenos medioambientales
Azul
Recubrimiento de caucho