Learn More
Patrón de calibración del instrumento 1 para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Ag | 20μg/ml |
Al | 20μg/ml |
As | 20μg/ml |
Ba | 20μg/ml |
Be | 20μg/ml |
Cd | 20μg/ml |
Co | 20μg/ml |
Cr | 20μg/ml |
Cu | 20μg/ml |
Mn | 20μg/ml |
Mo | 20μg/ml |
Ni | 20μg/ml |
Pb | 20μg/ml |
Sb | 20μg/ml |
Se | 20μg/ml |
Th | 20μg/ml |
Tl | 20μg/ml |
U | 20μg/ml |
V | 20μg/ml |
Zn | 20 μ g/ml |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Instrument Calibration Standard 1 |
CAS | 7697-37-2 |
Fórmula molecular | HNO3 |
Número MDL | MFCD00011349 |
Clave InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Nombre IUPAC | ácido nítrico |
Peso molecular (g/mol) | 63.01 |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- instrument calibration standard 1
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: nitic acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.