Learn More
Megro™ Compresa fría instantánea, 15 x 25 cm
Excepcionalmente útil para quemaduras, hematomas, analgésicos locales, esguinces, hinchazón, calambres, tirones musculares, dolores de muelas y más.
Marca: Megro™ MEG 600050
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Solo para uso externo
- Evite el contacto directo con la piel: envuelva la compresa en un paño fino
- No almacenar a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 45 °C
- Presione la bolsa en el área afectada y haga que la bolsa interna explote; a continuación, agítela con fuerza para que el contenido se mezcle
- De un solo uso
Especificaciones
Compresa fría | |
Sí | |
Alivio del dolor de quemaduras, moretones y mucho más | |
15 x 25 cm |