Learn More
Sampling Systems™ Inserts for use with Multi Thief
Enables the sample volume to be quickly and easily changed by changing the removable sample cells. Sampling Systems™ Insert for use with Multi Thief is ideal for taking multiple bulk samples from free flowing powders and granules.
207.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Insertos del tomamuestras |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15859241
|
Sampling Systems™
1290W-05 |
5 mL |
207.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15869241
|
Sampling Systems™
1290W-10 |
10 mL |
207.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15879241
|
Sampling Systems™
1290W-25 |
25 mL |
207.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889241
|
Sampling Systems™
1290W-50 |
50 mL |
207.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15899241
|
Sampling Systems™
1290W-60 |
60 mL |
207.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 316 stainless steel construction
- Variable sample volumes
- Range of sampler lengths
- Suitable for free flowing powders and granules
- Multilevel Powder Sampler with variable Sample Volumes
Especificaciones
Insertos del tomamuestras | |
Acero inoxidable (316) |