Learn More
Greiner Bio-One Recipiente cónico para cría de insectos (drosophila)
Idealmente apto para el cultivo de Drosophila melanogaster.
147.00€ - 279.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Conical |
---|---|
Material | Polystyrene |
Tipo | Drosophila Breeding Container |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivation of Drosophila melanogaster |
Código de producto | Marca | Material | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13067683
|
Greiner Bio-One
205101 |
Poliestireno | 28 ml |
279.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10160331
|
Greiner Bio-One
217101 |
Poliestireno | 68 ml |
270.00€
paquete de 605 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10517381
|
Greiner Bio-One
199101 |
Polystyrene | 16 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Parte inferior del recipiente de poliestireno o polipropileno.
- Compatible con tapón Ceaprene permeable al gas fabricado con material repelente al agua
Especificaciones
Conical | |
Polystyrene | |
Drosophila Breeding Container | |
Cultivation of Drosophila melanogaster |