Learn More
Greiner Bio-One Círculo de inoculación para facilitar recogida e inoculación
Fabricadas con poliestireno para una mayor resistencia y durabilidad. Las asas de inoculación desechables Greiner Bio-One™ ofrecen una inoculación y recogida más sencillas.
Marca: Greiner Bio-One 731170
Detalles adicionales : Peso : 6.10000kg
Descripción
- Las agujas son perfectas para la recogida de colonias individuales; las asas son perfectas para la recogida del volumen designado de cultivo.
- Empaquetadas individualmente o a granel
- hidrófobos
- Intervalo de temperatura: De –20 a +60 °C
- Esterilizadas mediante radiación
- Para un solo uso
Especificaciones
Sí | |
Poliestireno | |
Azul | |
A granel |
Estériles | |
200 mm | |
Aguja de inoculación |