Learn More
Eppendorf™ Plataforma universal para el agitador incubador Innova™ S44i
Una selección de plataformas universales y específicas para matraces Erlenmeyer, Fernbach o Lauber Thomson.
Marca: Eppendorf™ S44I040001
Detalles adicionales : Peso : 10.20000kg
Descripción
- 9 almohadillas adhesivas necesarias para cubrir la plataforma
- Las almohadillas adhesivas se venden por separado
- aluminio anodizado
Especificaciones
Aluminio | |
Innova™ S44i |