Especificaciones
| Tipos de conector | K8SD |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo | Electrodo de pH Smart Pro-ISM InLab™ |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 130 °C |
| Certificaciones/conformidad | Con certificación ISO 9001, CE |