Learn More
B Braun™ Jeringa de dosificación fina Injekt™-F
Fabricada con polipropileno/polietileno. La jeringa de dosificación fina B. Braun™ Injekt™-F tiene graduaciones negras de alto contraste para favorecer la legibilidad.
Marca: B Braun™ 9166017V
Detalles adicionales : Peso : 0.31050kg
Descripción
- Fabricadas con polipropileno y poliestireno
- Émbolo verde
- Cilindro muy transparente
- Graduación en negro de alto contraste, marcado permanente, legibilidad óptima
- Pico de desplazamiento: Reduce el volumen residual y minimiza la pérdida innecesaria de medicamento
- Cono Luer céntrico
- Tope posterior de émbolo seguro
- Aspiración sencilla hasta el volumen máximo
- Sin látex ni PVC
- Sin aceite de silicona
- En envase estéril individual (en caja de 100 unidades)
Especificaciones
ISO 7886-1 | |
Émbolo verde | |
Ideal para inyecciones simples, vacunas y más | |
Jeringa de punta céntrica Luer de 2 piezas | |
100/paq. | |
Cono Luer céntrico | |
Estéril |
Polietileno, Polipropileno | |
Graduación en negro | |
Sí | |
Sí | |
1 mL | |
Sí |