Learn More
B Braun™ Jeringa cónica Injekt™ Solo
Disfrute del funcionamiento suave y constante de la jeringa cónica Luer B Braun™ Solo. Su émbolo verde permite un fácil reconocimiento de volúmenes de llenado y su tapón de doble cierre mantiene intacto el contenido.
9.75€ - 147.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 7886-1 |
---|---|
Tipo de producto | Jeringa |
Desechables | Sí |
Cantidad | 1 por unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12752637
|
B Braun™
4606205V |
20 mL | Estéril |
18.70€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12722637
|
B Braun™
4606027V |
2 mL | Estéril |
9.75€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10542344
|
B Braun™
9202625 |
10 mL | No estéril |
147.00€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Disfrute del funcionamiento suave y firme de la jeringa cónica Luer B Braun™ Solo.El émbolo verde permite un fácil reconocimiento de los volúmenes de llenado, y el tapón de doble cierre evita que se contamine el contenido.
- Injekt™
- Transparent barrel with graduations
- Green plunger
- Barrel and plunger rod: Polypropylene
- No DEHP or natural rubber
Especificaciones
EN ISO 7886-1 | |
Jeringa | |
Sí | |
1 por unidad |