Learn More
Miele Professional™ Boquilla del inyector
Pinzas E 354, con altura ajustable para la óptima colocación de instrumental de vidrio de laboratorio en la boquilla
Marca: Miele Professional™ 3809540
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
- Adecuada para la boquilla de inyección E 352
- Bloqueo con altura ajustable
- Adecuada para frascos, matraces Erlenmeyer y matraces de fondo redondo, por ejemplo
Especificaciones
Abrazaderas | |
Acero inoxidable | |
220 mm |
Acero inoxidable | |
Lavadora de laboratorio |