Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos de puertos de inyección con CarboFrit para instrumentos Thermo Scientific™ Trace y Focus SSL
Garantice un alto grado de reproducibilidad con los revestimientos del orificio de inyección Thermo Scientific con CarboFrit para instrumentos Thermo Scientific Trace y Focus SSL.
391.89€ - 400.05€
Especificaciones
Longitud (métrico) 105 mm
Material de embalaje CarboFrit
Cantidad 5
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10197594
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
453T2131
Septum recto dividido
400.05€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10390855
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
453T2130
Revestimiento recto sin división
391.89€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice un alto grado de reproducibilidad con los revestimientos del orificio de inyección Thermo Scientific con CarboFrit para instrumentos Thermo Scientific Trace y Focus SSL. Altamente desactivados y producidos según unas estrictas tolerancias.
Especificaciones
Especificaciones
105 mm
5
8 mm
CarboFrit
5 mm