Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Utilice estos revestimientos del orificio de inyección para optimizar el rendimiento de los instrumentos Agilent GC.
Marca:  Thermo Scientific™ 453A1312
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10479614
  • 747.73€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
  • Vidrio de borosilicato altamente desactivado
  • Material de embalaje de lana de cuarzo
  • D.I. × D.E. × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
453A1312
Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual
25
4 mm
Orificio de inyección para GC
Lana de cuarzo
Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual
78,5 mm
6,3 mm
Vidrio de borosilicato altamente desactivado
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.