Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos de orificios de inyección para instrumentos Agilent, paquete de muestras con revestimiento mixto dividido/sin división
Utilice estos revestimientos del orificio de inyección para optimizar el rendimiento de los instrumentos Agilent GC.
Marca: Thermo Scientific™ 453AG001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
- Vidrio de borosilicato altamente desactivado
- Material de embalaje de lana de cuarzo
- DI × DE × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
Especificaciones
453 AG001 | |
Paquete de muestras con revestimiento mixto dividido/sin división | |
4 | |
Orificio de inyección para GC |
Mezcla | |
Paquete de muestras con revestimiento mixto dividido/sin división | |
Mezcla |