Learn More
3M™ Combinación de arnés industrial
La combinación de arnés industrial 3M™ ofrece una solución versátil y cómoda para aquellos trabajadores que requieren protección facial y auditiva al mismo tiempo.
Marca: 3M™ 7100029146
658.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Una solución práctica y adecuada para la protección de la cara y los oídos cuando no se necesita protección para la cabeza.
- La cubierta frontal proporciona ventilación para aumentar la comodidad, y está diseñada asimismo como un soporte para cables para combinarla con productos de comunicación.comunicación
- Protector facial transparente: El policarbonato está aprobado para partículas de alta velocidad de 190 m/s según EN166:2001.
- Para aumentar la protección de los ojos, el casco G500 puede incorporar gafas de protección integradas 3M™ V6, disponibles con lente incolora, gris y amarilla.
- El arnés se puede utilizar con y sin orejeras.
- El arnés incluye una ranura para ajustar la fijación de las orejeras.
Especificaciones
Amarillo | |
Combinación de arnés |