Learn More
Indol-4-metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077560
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1074-85-7
C9H9NO
147.18
MFCD01632220
BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N
indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi
2773457
(1H-indol-4-yl)methanol
OCC1=C2C=CNC2=CC=C1
1074-85-7
C9H9NO
147.18
MFCD01632220
BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N
indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi
2773457
(1H-indol-4-yl)methanol
OCC1=C2C=CNC2=CC=C1
Nombre del producto químico o material Indole-4-methanol
Punto de fusión 46.0°C to 50.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indol-4-methanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.