Learn More
Molecular Probes™ Indo-1, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Indo-1, sal pentapotásica, impenetrable en células
Marca:  Molecular Probes™ I1202
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 10104482
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Esta sal pentapotásica indo-1 impenetrable en las células es un indicador de Ca2+ radiométrico y excitable mediante luz UV. La emisión máxima de indo-1 cambia de ∼ 475 nm en medio sin Ca2+ a ∼ 400 nm cuando el colorante está saturado con Ca2+. El colorante también está disponible en forma de éster de acetoximetilo (AM) impenetrable en las células: en nuestro envase especial (I1223), en cantidades de 1 mg (I1203) y en solución 1 mM (I1226).
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Microscopio de fluorescencia, microfotómetro, citómetro de flujo, Microphotometer, Flow Cytometer
Indicador de calcio
Fluorescente
Calcium Indicator
Temperatura ambiente