Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales, clase E2 con certificado
Calibre los pesos de las clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales de clase E2 Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesos de clase F1 y a su uso con instrumentos para pesar de clase I que requieren de especial precisión.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Pesa de calibración de clase E2
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
Especificaciones
E2 | |
Acero inoxidable | |
500 mg | |
500 mg |