Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase M1 con certificado
Para su uso con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase M1 de Fisherbrand™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
M1 | |
2 kg | |
Cilíndrico |
Acero inoxidable | |
2 kg |