Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1 with certificate
Calibrate masses of class II and III weighing instruments. Fisherbrand™ Class F1 Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
F1 | |
5 kg | |
Cilíndrico |
Acero inoxidable | |
5 kg |