Learn More
Fisherbrand™ Pesas individuales de calibración cilíndricas de acero inoxidable, con certificado de clase E2
Calibre los pesos de las clases de precisión más bajas. Las pesas individuales de calibración cilíndricas de acero inoxidable de la clase E2 Fisherbrand™ están diseñadas para la verificación o calibración de los pesos de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
Especificaciones
E2 | |
5 kg | |
Cilíndrico |
Acero inoxidable | |
5 kg |