Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmín de índigo, tinción biológica de gran pureza
37.30€ - 373.00€
CAS | 860-22-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H8N2Na2O8S2 |
Peso molecular (g/mol) | 466.35 |
Número MDL | MFCD00005723 |
Clave InChI | KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L |
Sinónimo | Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt |
PubChem CID | 5284351 |
Nombre IUPAC | disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10724471
|
Thermo Scientific Chemicals
157440250 |
25 g | Frasco de vidrio |
37.30€
25 g |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10215680
|
Thermo Scientific Chemicals
157441000 |
100 g | Frasco de vidrio |
94.70€
100 g |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10734471
|
Thermo Scientific Chemicals
157445000 |
500 g | Frasco de vidrio |
373.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificadores de productos químicos
860-22-0 | |
466.35 | |
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L | |
5284351 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O |
C16H8N2Na2O8S2 | |
MFCD00005723 | |
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt | |
disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato |
Especificaciones
Indigo Carmine | |
85% min. | |
MFCD00005723 | |
15, 4982 | |
Solubility in water: 1g/100mL (25 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in most other organic, solvents | |
Auténtico | |
disodio; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ilideno)-1H-indol-5-sulfonato | |
5284351 | |
Análisis | |
Polvo cristalino fino |
860-22-0 | |
C16H8N2Na2O8S2 | |
25, 304 | |
Acid Blue 74, C.I. 73015, 5, 5'-Indigodisulfonic acid, disodium salt | |
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O | |
466.35 | |
466.34 | |
Azul |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
SENSIBLE A LA LUZ
missing translation for 'einecsNumber' : 212-728-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DU3000000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Indigo Carmine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
RUO – Research Use Only