Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Indicating Classic
Para la recolección, estabilización, procesamiento, transporte y archivo de muestras de ácido nucleico bucal. Indicando QIAcard FTA Classic con 4 áreas de muestra por tarjeta.
Marca: QIAGEN WB120306
Detalles adicionales : CAS : 9004-34-6 Peso : 0.16000kg
Descripción
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of buccal nucleic acid samples. Indicating QIAcard FTA Classic with 4 sample areas per card.
- Las tarjetas indicadoras de FTA QIAcard incluyen un tinte rosa que se vuelve blanco cuando se aplica una muestra incolora, p. ej., células bucales o saliva.
- Estabilización y protección de ácidos nucleicos a temperatura ambiente con para volúmenes puntuales de 125 μl.
- Lisis de células con el contacto, desnaturalización de proteínas y protección de ADN frente a la degradación.
Especificaciones
Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras bucales de ADN, cuatro muestras por tarjeta. | |
ADN bucal | |
Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular | |
4 | |
25 paq. |
Tarjeta | |
Amplificación STR directa | |
Colorante indicador rosa | |
Tarjeta FTA clásica con indicadores | |
125 μl |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4