Learn More
Aqualytic™ Incubator, thermostatic control +2°C to +40°C, with LED display, 135L capacity
Marca:  Aqualytic™ 438200
Detalles adicionales : Peso : 48.75000kg
Código de producto. 15287918
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Temperature range +2°C to +40°C, adjustable in steps of 0.1°C
  • Low power consumption
  • Illuminated LED Display
  • Power sockets inside incubator
  • Delivered with bottom grid
No. racks: 3No. Sockets: 4Volume: 135L