Learn More
Gasa Inconel™ 600, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,41 mm de diámetro, Thermo Scientific™
19.20€ - 150.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15417235
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046510.FL
75 x 75 mm
19.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15427235
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046510.GT
150 x 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15437235
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
046510.HB
300 x 300 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos