Learn More
Motic™ Aceite de inmersión
Aceite transparente de alto índice de refracción para su uso con objetivos de inmersión en aceite.
Marca: Motic™ 1101001300011
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
- Alto índice de refracción.
- Transparente.
- Aumenta la apertura numérica de la lente del objetivo.
- Aumenta el poder de resolución de un microscopio.
Especificaciones
Objetivos de inmersión en aceite | |
5 mL |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: paraffins (petroleum), hydrogenated terphenyls, butene, terphenyl