Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores refrigerados ARCTIC A10
Los circuladores para baños termostáticos con refrigeración A10 proporcionan una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 10° a 100 °C y un volumen máximo del baño de 6 litros.
Marca:  Thermo Scientific™ 1525101
3096.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21916" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10303205
  • 3706.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los baños de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A10 proporcionan una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de -10 °C a +100 °C y un volumen máximo del baño de 6 litros.Potentes baños termostáticos de circulación con un depósito de acero inoxidable que se pueden configurar con el controlador que mejor se ajuste a los requisitos de circulación e intervalos de temperatura para su aplicación.
  • Desagüe en la parte delantera para la comodidad del operador.
  • El diseño avanzado permite bloquear dos laterales de la unidad, de forma que se pueda instalar en una
  • esquina mientras mantiene la capacidad de refrigeración a pleno rendimiento.
  • En el caso de las aplicaciones menos exigentes, el consumo de energía se puede reducir mediante
  • el modo de ahorro energético.
  • El controlador puede inclinarse 90° para facilitar la visualización.
  • Excepcional potencia de refrigeración
  • Rangos de temperatura expansivos
  • Potente bomba aspirante-impelente
  • Seis opciones de controlador
Especificaciones
Especificaciones
SC100
17/ l/min
-10°C a +100°C
230V
6 L
Bomba impelente, bomba de succión
230 V
50 Hz