Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated Blue Carrier™ Protein
Cree inmunógenos hapteno-proteína portadora que incluyan péptidos que contengan cisteína y otros antígenos tiolados con hemocianina (de CCH) inmunogénica reactiva con grupos sulfhidrilo.
123.00€ - 1084.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a - 20 °C. El producto se envía con hielo. |
---|---|
Descripción | Proteína Blue Carrier activada mediante maleimida Imject |
Línea de productos | Blue Carrier™, Imject™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11821184
|
Thermo Scientific™
77661 |
Proteína Blue Carrier activada mediante maleimida Imject | 2 mg |
123.00€
2 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11899933
|
Thermo Scientific™
77662 |
Proteína Blue Carrier activada mediante maleimida Imject | 10 x 10 mg |
1084.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11810094
|
Thermo Scientific™
77664 |
Proteína Blue Carrier activada mediante maleimida Imject | 10 mg |
372.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
La proteína Blue Carrier activada con maleimida Thermo Scientific™ es una hemocianina (CCH) inmunogénica reactiva al grupo sulfhidrilo para la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados.
La proteína Blue Carrier es una hemocianina grande muy inmunogénica, como la hemocianina de lapa californiana (KLH), pero más soluble. La proteína portadora se convierte en reactiva al grupo sulfhidrilo mediante su modificación química con el entrecruzador sulfo-SMCC. La proteína activada con maleimida que se obtiene se estabiliza y liofiliza en tampón fosfato. Los grupos maleimida forman entrecruzamientos covalentes con los grupos sulfhidrilo (-SH) de los restos de cisteína y de otros haptenos que contienen tioles. Pueden conjugarse numerosas moléculas de antígeno con cada molécula de proteína Blue Carrier para convertirlas en moléculas altamente inmunogénicas y aumentar las posibilidades de estimular la producción, por parte de animales inmunizados, de antisueros con un elevado título frente a los epítopos de interés.
Características destacadas:
Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con más de 400 moles de maleimida reactiva con grupos sulfhidrilo por mol de proteína portadora, lo que garantiza de forma sistemática altos niveles de conjugación.
Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped
Proteína portadora de alta calidad: la proteína Blue Carrier es una hemocianina de Concholepas concholepas (CCH) ultrapura preparada a partir de hemolinfa de molusco.
Gran inmunogenicidad y solubilidad: la CCH tiene una elevada masa molecular que provoca una mayor respuesta inmunitaria que la BSA o la ovoalbúmina.
Especificaciones
Tras su recepción, almacenar a - 20 °C. El producto se envía con hielo. | |
Proteína Blue Carrier activada mediante maleimida Imject | |
Blue Carrier™, Imject™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.