Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ cBSA (in PBS)
Prepare conjugados portadores de hapteno para generar anticuerpos gracias a esta cómoda proteína portadora de BSA cationizada y altamente inmunogénica.
Marca: Thermo Scientific™ 77150
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
La albúmina sérica bovina cationizada (cBSA) Thermo Scientific™ Imject funciona como proteína portadora de gran inmunogenicidad y de sencilla utilización para preparar antígenos para la producción de anticuerpos.
La cBSA Imject se prepara modificando la BSA nativa con un exceso de etilendiamina, fundamentalmente neutralizando todos los grupos carboxilo con carga negativa con aminas primarias con carga positiva. El resultado es una proteína con alta carga positiva (pI >11) con una inmunogenicidad significativamente mayor en comparación con la BSA nativa. Además, gracias al mayor número de aminas primarias se garantiza que se conjuguen más moléculas de antígeno con métodos convencionales de entrecruzamiento.La cBSA Imject es una opción excelente para la preparación de inmunógenos cuando se requiere mayor inmunogenicidad en relación con la BSA, pero no se dan las condiciones óptimas para usar la hemocianina de lapa californiana (KLH) o la proteína Blue Carrier™.
Características destacadas:
Cómoda: albúmina sérica bovina (BSA) purificada cationizada y liofilizada en PBS.
Polipéptido único: proteína BSA modificada con una masa molecular superior a 67.000 daltons.
Múltiples sitios de conjugación: contiene 59 restos de lisina, junto con otras muchas aminas primarias agregadas mediante cationización; la mayoría de estas pueden reaccionar con un reactivo de conjugación para unir antígenos.
Carga neta positiva: confiere solubilidad en condiciones que no son adecuadas para la BSA nativa con carga negativa.
Inmunogénica: inmunogenicidad significativamente mayor que la BSA nativa gracias a que la proteína con carga positiva se procesa de forma diferente por el sistema inmunitario.
Especificaciones
4 °C | |
Imject™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.