Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ EDC BSA Spin Kit
Sencilla preparación de inmunógenos a partir de antígenos peptídicos que contienen grupos carboxilo con albúmina sérica bovina (BSA) y diferentes productos químicos de conjugación.
Marca: Thermo Scientific™ 77672
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 0.01000kg
Descripción
La albúmina sérica bovina (BSA) Thermo Scientific™ Imject se presenta liofilizada en tampón PBS o MES para su uso en diferentes procesos químicos de conjugación y como kit completo para la preparación de inmunógenos a partir de antígenos peptídicos que contienen grupos carboxilo.
La proteína BSA Imject se purifica y liofiliza en tampones que optimizan su estabilidad y solubilidad para la conjugación con haptenos. Esta proteína grande de un solo polipéptido contiene numerosos sitios por molécula para una conjugación efectiva de péptidos y otros antígenos mediante entrecruzadores reactivos con grupos amino y carboxilo.
Las preparaciones en tampón fosfato están listas para la conjugación hapteno-proteína portadora mediante entrecruzamiento con éster de NHS reactivo con grupos amino o entrecruzamiento con glutaraldehído. Las preparaciones en tampón MES están optimizadas para la conjugación péptido-proteína portadora mediante el entrecruzador carbodiimida reactiva con grupos carboxilo denominada EDC (o EDAC). El kit de centrifugación de EDC Imject incluye unidades listas para su uso de proteína portadora BSA, tampones optimizados de reacción y columnas de centrifugación y desalado sin complicaciones para la preparación de inmunógenos con el método EDC.
Características destacadas:
Envases cómodos: escoja entre la BSA liofilizada o el kit completo de conjugación EDC.
Conjugación de alto rendimiento: cada molécula contiene 59 residuos de lisina, de los cuales, entre 30 y 35 tienen aminas primarias capaces de reaccionar con un reactivo de conjugación.
Calidad validada: la BSA purificada (fracción V) está disponible liofilizada y estabilizada en tampón PBS o MES, lista para su uso en métodos de entrecruzamiento con glutaraldehído, éster NHS o EDC.
Solubilidad compatible: la carga neta negativa (pI 5,1) de la BSA y su alta solubilidad se deben a los numerosos grupos carboxílicos. Esto permite su uso en una amplia gama de condiciones de conjugación.
Inmunogénico: con 67 kDa, la BSA es lo suficientemente grande como para funcionar como inmunógeno primario o puede usarse como portador de proteínas irrelevantes para el cribado de los anticuerpos y los inmunoensayos después de usar KLH como proteína portadora para generar la respuesta inmunitaria al hapteno.
Incluye:
El kit contiene la proteína BSA liofilizada (en tampón MES), el entrecruzador EDC, tampones y columnas de desalado para preparar de forma sencilla inmunógenos para inyección listos para usar.
Especificaciones
Suficiente para: 5 reacciones de conjugación con EDC y preparaciones de inmunógenos completas, cada una hasta con 2 mg de péptido • BSA Imject (en tampón MES), 5 x 2 mg • Tampón de conjugación con EDC Imject, 30 ml • Entrecruzador EDC, 5 x 10 mg • Sales tamponadas para purificación Imject, 5 x 0,84 g • 5 columnas de centrifugación y desalado Zeba, MWCO de 7000, 2 ml Almacenar a 4 °C. |
|
Kit de centrifugación de BSA con EDC Imject | |
Kit | |
Imject™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.