Learn More
Cytiva Medios de afinidad de flujo rápido IMAC Sepharose™ 6
Used for purifying proteins and peptides that have an affinity for metal ions. Cytiva IMAC Sepharose 6 Fast Flow is composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a novel chelating ligand immobilized to the base matrix.
326.00€ - 1083.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación de proteínas y péptidos con afinidad para iones de metal |
---|---|
Tipo de producto | 6 medios de flujo rápido IMAC Sepharose |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10372810
|
Cytiva
17-0921-08 |
45 - 165 μm | 100 ml |
1083.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10762842
|
Cytiva
17092107 |
90 μm | 25 ml |
326.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Uncharged IMAC resin allows possibility to charge with metal ion of choice for optimized selectivity
- Used for ions such as histidine-tagged proteins but also untagged recombinant or native proteins
- High protein binding capacity
- Coupling chemistry and novel ligand designed to give minimal ligand leakage
- Available HiTrap™ and HiPrep™ pre-packed formats for easy scale-up and process development
Especificaciones
Para la purificación de proteínas y péptidos con afinidad para iones de metal | |
6 medios de flujo rápido IMAC Sepharose |