Learn More
Cytiva Columnas illustra™ NAP™
Se utilizan para la purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos (> 10-mer) en menos de 15 minutos por flujo por gravedad. Las columnas Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ son columnas desechables preempaquetadas con Sephadex™ G-25 para grado ADN
284.00€ - 609.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos |
---|---|
Incluye | Identificación de protocolos paso a paso de los volúmenes fijos necesarios para el equilibrio, lavado y elución de muestras |
Tipo de producto | NAP-25 |
Includes: Identificación de protocolos paso a paso de los volúmenes fijos necesarios para el equilibrio, lavado y elución de muestras
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10004064
|
Cytiva
17-0852-01 |
20/Paq. |
284.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10186464
|
Cytiva
17-0852-02 |
50/Paq. |
609.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Las columnas desechables preenvasadas con gel para grado ADN Sephadex™ G-25 solo requieren la gravedad para el procesamiento
- Disponibles en tres tamaños en función del volumen de muestra: 0.5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) o 2.5 ml (NAP-25)
- Útil para purificación a pequeña escala, desalinización e intercambio de tampones
Información de órdenes
El gel de grado de ADN Sephadex G-25 se suministra en un tampón de columna que consiste en agua destilada con un biocida Kathon™ CG/ICP del 0,15 %.
Especificaciones
Purificación rápida y eficaz de ADN y oligonucleótidos | |
Identificación de protocolos paso a paso de los volúmenes fijos necesarios para el equilibrio, lavado y elución de muestras | |
NAP-25 |