Learn More
Nuez de sujeción R 270
Proteja las uniones con esta abrazadera. La nuez de sujeción IKA™ R 270 cuenta con una construcción resistente de aluminio fundido y un diseño de funda cruzada. Ideal para una gran variedad de aplicaciones.
Marca:  IKA 0002657800
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Código de producto. 11461178
  • 146.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intervalo de sujeción, soporte: Entre 25 y 36mm
  • Intervalo de sujeción, brazo de extensión: Entre 5 y 21mm
Especificaciones
Especificaciones
Pinza de nuez
Aluminio fundido