Learn More
Iduronate 2 sulfatase Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1A3F9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Iduronate 2 sulfatase |
---|---|
Clon | 1A3F9 |
Concentración | 0.52 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817695
|
Proteintech
66112-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807695
|
Proteintech
66112-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Iduronate-2-sulfatase is required for the lysosomal degradation of heparan sulfate and dermatan sulfate. Mutations in this X-chromosome gene that result in enzymatic deficiency lead to the sex-linked Mucopolysaccharidosis Type II, also known as Hunter Syndrome. Iduronate-2-sulfatase has a strong sequence similarity with human arylsulfatases A, B, and C, and human glucosamine-6-sulfatase. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described.Especificaciones
Iduronate 2 sulfatase | |
0.52 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
IDS, iduronate 2 sulfatase, Idursulfase | |
IDS | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1A3F9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Porcine, Human, Mouse, Rat | |
P22304, Q08890 | |
100512880, 15931, 3423, 363513 | |
Iduronate 2 sulfatase Fusion Protein Ag19095 | |
Primary | |
-20°C | |
IDS |